Print…
Cloreto de cálcio 77%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Cloreto de cálcio 77%
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1670 °C
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 2.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659