Print…
Calcium bromide, anidro 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 109 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, anidro 99,5%
Calcium bromide
Fórmula: Br₂Ca
Ponto de ebulição: 806…812 °C
Densidade: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010902
Número CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6