Print…
Boron phosphate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1296-100G IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA 0 EUR
APOSIN1296-100G APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Fórmula: BO₄P
Ponto de Fusão: >1400 °C
Densidade: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011318
Número CAS: 13308-51-5