Print…
Óxido de bismuto (III) 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 161 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Óxido de bismuto (III) 99.999%
Óxido de bismuto (III)
Fórmula: BiO₃
Peso Molecular: 465.96 g/mol
Ponto de ebulição: 1890 °C
Ponto de Fusão: 817 °C
Densidade: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003462
Número CAS: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273