Print…
Cloreto de Bismuto (III) 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 683 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Cloreto de Bismuto (III) 99.999%
Cloreto de Bismuto (III)
Fórmula: BiCl₃
Peso Molecular: 315.34 g/mol
Ponto de ebulição: 430 °C
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Densidade: 4.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003461
Número CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261