Print…
Barium titanate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 215 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Barium titanate 99,9%
Barium titanate
Fórmula: BaO₃Ti
Peso Molecular: 233.21 g/mol
Ponto de Fusão: 1620 °C
Densidade: 6.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003447
Número CAS: 12047-27-7
Merck Index: 12,01029