Print…
Sulfureto de bário 75%, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 139 EUR
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Sulfureto de bário 75%, Grau técnico
Sulfureto de bário
Fórmula: BaS
Peso Molecular: 169.4 g/mol
Ponto de Fusão: 1200 °C
Densidade: 4.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014192
Número CAS: 21109-95-5
Merck Index: 12,01024