Print…
Hidróxido de bário octahidrato 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 0 EUR
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Hidróxido de bário octahidrato 99.99%
Hidróxido de bário octahidrato
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8,II