Print…
Trióxido de diantimónio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 574 EUR
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Trióxido de diantimónio 99,9%
Trióxido de diantimónio
Fórmula: O₃Sb₂
Peso Molecular: 291.52 g/mol
Ponto de ebulição: 1550 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 656 °C
Densidade: 5.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011214
Número CAS: 1309-64-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717