Print…
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 915 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Fórmula: C₆H₁₅O₃Sb
Peso Molecular: 256.94 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C/11mmHg
Densidade: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015123
Número CAS: 10433-06-4