Print…
Tricloreto de antimónio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 304 EUR
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Tricloreto de antimónio 99,9%
Tricloreto de antimónio
Fórmula: SbCl₃
Ponto de ebulição: 283 °C
Densidade: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II