Print…
Dihidrogenoortofosfato de amônia 99.995%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 270 EUR
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Dihidrogenoortofosfato de amônia 99.995%
Dihidrogenoortofosfato de amónia
Fórmula: NH₄H₂PO₄
Ponto de Fusão: 190 °C
Densidade: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003396
Número CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5