Print…
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 183 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Aluminium nitrate hydrate
Fórmula: AlN₃O₉·H₂O
Ponto de ebulição: 130 °C
Ponto de Fusão: 73,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003419
Número CAS: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1,III