Print…
Cloreto de magnésio, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Cloreto de magnésio, anidro 99%
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Ponto de Fusão: 714 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6