Print…
Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Aluminum fluoride
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 249 EUR
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Aluminium fluoride, anhydrous 99,9%
Aluminium fluoride
Fórmula: AlF₃
Peso Molecular: 83.98 g/mol
Ponto de Fusão: 1291 °C (sublimação)
Densidade: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003426
Número CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351