Print…
Zinco 98%, poeira max. 10 μm
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1013-100G IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA 21.9 EUR
APOSIN1013-100G APOSIN1013-500G
Zinco 98%, poeira max. 10 μm
Zinco
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 907 °C
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III