Print…
Alumínio 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1003-1KG IN1003-250G
APOSIN1003-1KGEA 0 EUR
APOSIN1003-1KG APOSIN1003-250G
Alumínio 99.999%
Alumínio
Fórmula: Al
Ponto de ebulição: 2467 °C
Ponto de Fusão: 660,1 °C
Densidade: 2,699 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III