Print…
Hexaamminecobalt trichloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 125 EUR
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Hexaamminecobalt trichloride
Hexaamminecobalt trichloride
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1