Print…
Ácido vanílico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 36.4 EUR
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Ácido vanílico
Ácido vanílico
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de Fusão: 208…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002551
Número CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8