Print…
L(+)-Valina ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 21.9 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valina ≥99.5%
L(+)-Valina
USP, pyrogen free
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 295…300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458