Print…
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 69.6 EUR
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Fórmula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Peso Molecular: 586.12 g/mol
Ponto de Fusão: >140 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5