Ganciclovir
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
BITP1699-1G
BITP1699-500MG
APOSBITP1699-1GEA
742
EUR
APOSBITP1699-1G
APOSBITP1699-500MG
Ganciclovir
Ganciclovir
- Protein
Fórmula:
C₉H₁₃N₅O₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00870588 Número CAS: 82410-32-0 |