Print…
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 29 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 120…122 °C
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008335
Número CAS: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II