Print…
D-(-)-Tartaric acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
BIT3618-100G BIT3618-25G BIT3618-500G
APOSBIT3618-100GEA 55.1 EUR
APOSBIT3618-100G APOSBIT3618-25G APOSBIT3618-500G
D-(-)-Tartaric acid 99%
D-(-)-Tartaric acid
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de Fusão: 166…174 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004238
Número CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6