Print…
Trizma(R) maleate ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 87 EUR
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Fórmula: C₈H₁₅NO₇
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6