Print…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 43.5 EUR
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₈H₁₂N₆
Ponto de Fusão: 247…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006045
Número CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9