Print…
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 62.5 EUR
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio
Cloreto de 2,3,5-Trifeniltetrazólio
Fórmula: C₁₉H₁₅ClN₄
Peso Molecular: 334.81 g/mol
Ponto de Fusão: 249…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011963
Número CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815