Tetrazolium blue chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G
BIT3025-5G
BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA
94.4
EUR
APOSBIT3025-10G
APOSBIT3025-5G
APOSBIT3025-25G
Tetrazolium blue chloride
Tetrazolium blue chloride
Fórmula:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Peso Molecular: 727.65 g/mol Ponto de Fusão: 255 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040933 Número CAS: 1871-22-3 Merck Index: 12,09380 |