Print…
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 29 EUR
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Fórmula: C₇H₁₇NO₆S
Peso Molecular: 243.28 g/mol
Ponto de Fusão: 230…235 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007538
Número CAS: 29915-38-6