Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT1513-1KG BIT1513-250G BIT1513-5KG
APOSBIT1513-1KGEA 114 EUR
APOSBIT1513-1KG APOSBIT1513-250G APOSBIT1513-5KG
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥99.5%
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Loss on drying: <0.5%
  • Heavy metals: <5ppm
  • pka @ 20°C:8.1
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Ponto de Fusão: 149…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5