Print…
DL-Threonine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 125 EUR
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Threonine
DL-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Ponto de Fusão: 244 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063722
Número CAS: 80-68-2