Print…
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Triptofano ≥99.5%
L(-)-Triptofano
USP, pyrogen free
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 280…285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6