Print…
Cloridrato de tiamina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
BIT0614-100G BIT0614-1KG BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA 37.7 EUR
APOSBIT0614-100G APOSBIT0614-1KG APOSBIT0614-250G
Cloridrato de tiamina ≥99%
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: 247…249 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366