Print…
Tiamulin fumarate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 0 EUR
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Fórmula: C₃₂H₅₁NO₈S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145407
Número CAS: 55297-96-6