Print…
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina hidrocloreto) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 125 EUR
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-5G
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina hidrocloreto) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Fórmula: C₉H₁₆ClO₆P
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145469
Número CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II