Print…
Dissulfirame
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Dissulfureto de tetraetiltiurama
BISN0322-1G BISN0322-5G
APOSBISN0322-1GEA 72.5 EUR
APOSBISN0322-1G APOSBISN0322-5G
Dissulfirame
Dissulfirame
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009048
Número CAS: 97-77-8