Print…
Kaempferol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BISN0318-100MG BISN0318-250MG
APOSBISN0318-100MGEA 109 EUR
APOSBISN0318-100MG APOSBISN0318-250MG
Kaempferol
Kaempferol
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Peso Molecular: 286.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016938
Número CAS: 520-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III