Print…
CH4987655
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: RO4987655, 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-5-((3-oxo-1,2-oxazinan-2-yl)methyl)benzamide
BISN0293-5MG BISN0293-10MG
APOSBISN0293-5MGEA 415 EUR
APOSBISN0293-5MG APOSBISN0293-10MG
CH4987655
CH4987655
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₂₀H₁₉F₃IN₃O₅
Peso Molecular: 565.3 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19443685
Número CAS: 874101-00-5