Print…
SD-06
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-(5-(4-Chlorophenyl)-4-(pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl)piperidin-1-yl)-2-hydroxyethan-1-one, SD 0006
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 37.7 EUR
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
Peso Molecular: 397.9 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17019341
Número CAS: 271576-80-8