Print…
CC-90003
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: CC90003, N-(2-((2-((2-methoxy-5-methylpyridin-4-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)-5-methylphenyl)acrylamide
BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA 219 EUR
APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31692404
Número CAS: 1621999-82-3