Print…
Pamapimod
Fornecedor: Apollo Scientific
BISN0219-1MG BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA 190 EUR
APOSBISN0219-1MG APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₁₉H₂₀F₂N₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14105621
Número CAS: 449811-01-2