Print…
TCS JNK 5a
Fornecedor: Apollo Scientific
BISN0209-10MG BISN0209-50MG
APOSBISN0209-10MGEA 58 EUR
APOSBISN0209-10MG APOSBISN0209-50MG
TCS JNK 5a
TCS JNK 5a
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₂₀H₁₆N₂OS
Número MDL : MFCD01005305
Número CAS: 312917-14-9