Print…
DP-4978
Fornecedor: Apollo Scientific
BISN0175-5MG BISN0175-10MG BISN0175-25MG
APOSBISN0175-5MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0175-5MG APOSBISN0175-10MG APOSBISN0175-25MG
DP-4978
DP-4978
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₂₃H₂₉FN6O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28411374
Número CAS: 1454682-72-4