Print…
Auraptene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-7-((3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-chromen-2-one, 7-Geranyloxycoumarin
BISN0165-250MG BISN0165-100MG
APOSBISN0165-250MGEA 125 EUR
APOSBISN0165-250MG APOSBISN0165-100MG
Auraptene
Auraptene
MAPK/ERK Signalling Pathway
Fórmula: C₁₉H₂₂O₃
Peso Molecular: 298.4 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00075948
Número CAS: 495-02-3