Print…
Oxaliplatin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II), Oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II)
BISN0119-50MG BISN0119-250MG
APOSBISN0119-50MGEA 109 EUR
APOSBISN0119-50MG APOSBISN0119-250MG
Oxaliplatin
Oxaliplatin
Oxaliplatin inhibits DNA synthesis by conforming DNA adducts.
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₄Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00866327
Número CAS: 61825-94-3