Print…
GLX-351322 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(2-(4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl)acetamido)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, Ethyl 2-[[2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta-[b]thiophene-3-carboxylate, GLX351322
BISN0056-5MG BISN0056-25MG
APOSBISN0056-5MGEA 74.1 EUR
APOSBISN0056-5MG APOSBISN0056-25MG
GLX-351322 98%
GLX-351322
GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4, inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μ M.
Fórmula: C₂₁H₂₅N₃O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05123600
Número CAS: 835598-94-2