Print…
Sinapic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Fórmula: C₁₁H₁₂O₅
Peso Molecular: 224.21 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: 195…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004401
Número CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3