Print…
Stauprimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Benzoyl-7-oxostaurosporine
BIS6400-5MG BIS6400-10MG
APOSBIS6400-5MGEA 248 EUR
APOSBIS6400-5MG APOSBIS6400-10MG
Stauprimide
Stauprimide
Fórmula: C₃₅H₂₈N₄O₅
Peso Molecular: 584.632 g/mol
Ponto de Fusão: 227…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 154589-96-5