Print…
D(+)-Sacarose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 27.7 EUR
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-Sacarose
D(+)-Sacarose
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9