Print…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 0 EUR
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Fórmula: C₁₀H₂₆N₄
Ponto de ebulição: 150 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008215
Número CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II